Learn More
Sulfur-Free Barium Concentrate: Ba @ approx. 7 wt% in Hydrocarbons, VHG™
Product Code. 17941906
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
17941906 25 g 25g
17951836 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17941906 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGROSFBA725G
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sulfur-Free Barium Concentrate: Ba @ approx. 7 wt% in Hydrocarbons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Palladium
CAS 5-3-7440
Methods XRF
Analyte or Component Names Palladium
Molecular Formula Pd
Synonym Palladium on carbon, Palladium Black, Paladio, Palladium/carbon, Palladium, IG 0218A, MPP 030, MPP 050, MPP 080, P 50, P 50 (metal), Palladex 600, Palladium (nanoparticles), Palladium (powder), Palladium element, SFP 1001P, TCP 211
InChI Formula InChI=1S/Pd
SMILES [Pd]
IUPAC Name palladium
Solvent or Matrix Hydrocarbon Oil
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Quantity 25 g
Formula Weight 105.9035 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.