Learn More
Sulfur-Free Copper Concentrate: Cu @ approx. 3 wt% in Hydrocarbons, VHG™
Artikelnummer. 30003021
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30003021 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30003021 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGROSFCU325G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sulfur-Free Copper Concentrate: Cu @ approx. 3 wt% in Hydrocarbons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Thallium
CAS 7440-28-0
Analyte or Component Names Thallium
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula Tl
Synonym Ramor, Thallium, metallic, Thallium, elemental
InChI Formula InChI=1S/Tl
SMILES [Tl]
IUPAC Name thallium
Solvent or Matrix Hydrocarbon Oil
Molecular Weight (g/mol) 204.38
Quantity 25 g
Formula Weight 204.974 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.