Läs mer
Läs mer
Sulfuric acid, ACS reagent, 95% solution in water
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
500 mL
2.5 L
10 L
Packaging:
Glass Bottle
HDPE Bottles
Plastic bottle
Plastic drum
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
500mL
Beskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | 10.0°C |
| Boiling Point | 290.0°C |
| Density | 1.8300g/mL |
| Heavy Metals (as Pb) | 1ppm max. |
| Packaging | Glass Bottle |
| Residue after Ignition | 0.0005% max. |
| Specific Gravity | 1.83 |
| Assay Percent Range | 95% |
| Quantity | 500 mL |
| Viscosity | 21 mPa.s (25°C) |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering