Learn More
Sulfuric acid solution, 5M, Honeywell Fluka™
Product Code. 15624970 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
1 L
Conditionnement:
1 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15624970
Marque: Honeywell-Fluka 353471L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Volumetric, 5 M H2SO4 (10N)
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use
  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Molecular Formula H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
MDL Number MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Concentration 5M
Quantity 1 L
Linear Formula H2SO4
UN Number UN2796
Beilstein 2037554
Formula Weight 98.08g/mol
Chemical Name or Material Sulfuric acid solution