Learn More
Invitrogen™ SULT1E1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA587316
Product Code. 16364165
  • € 638.00 / 100µL
Description
Purity is > 95% by SDS-PAGE.
Sulfotransferase enzymes catalyze the sulfate conjugation of many hormones, neurotransmitters, drugs, and xenobiotic compounds. These cytosolic enzymes are different in their tissue distributions and substrate specificities. The gene structure (number and length of exons) is similar among family members. This gene encodes a protein that transfers a sulfo moiety to and from estrone, which may control levels of estrogen receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SULT1E1
Polyclonal
Unconjugated
Sult1e1
EST; EST-1; EST-2; EST-3; EST-6; estrogen sulfotransferase; Estrogen sulfotransferase, isoform 3; estrogen sulfotransferase, testis isoform; estrone sulfotransferase; ST1E1; Ste; ste2; Sulfotransferase 1E1; sulfotransferase family 1E member 1; sulfotransferase family 1E, estrogen-preferring, member 1; sulfotransferase family 1E, member 1; sulfotransferase, estrogen preferring; sulfotransferase, estrogen-preferring; SULT1E1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
20860, 360268, 6783
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P49888, P49891, P52844
Sult1e1
Recombinant full length Human SULT1E1.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.