Läs mer
SUMO2 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-77163IR
Produktkod. 18436234
  • € 618.00 / 0.10mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
SUMO2 Polyclonal antibody specifically detects SUMO2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
SUMO2
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
DyLight 755
HSMT3, MGC117191, sentrin 2, Sentrin-2, small ubiquitin-like modifier 2, small ubiquitin-related modifier 2, SMT3 (suppressor of mif two 3, yeast) homolog 2, SMT3 homolog 2, SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2 (S. cerevisiae), SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2 (yeast), SMT3A, SMT3B, SMT3H2, SUMO-2, SUMO3, SUMO-3, Ubiquitin-like protein SMT3A, ubiquitin-like protein SMT3B
Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human SUMO2. The immunogen is located within the last 50 amino acids of SUMO2/3. Amino Acid Squence: DGQPINETDTPAQLE
0.1 mL
Epigenetics
6613
Store at 4°C in the dark.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.