Learn More
Beskrivning
Superior pipette tips
- Autoclavable
- Recyclable
- Very low coefficient of friction
- Naturally hydrophobic
- Metal-free
Specifikationer
Specifikationer
| Sterility | Non-sterile |
| Color | Natural |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Quantity | 1000/Box |
| Product Line | Superpack |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?