Learn More
SUV420h1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-94791-0.02ml
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SUV420h1 Polyclonal antibody specifically detects SUV420h1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| SUV420h1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:200-1:2000 | |
| C630029K18Rik, CGI85, CGI-85, EC 2.1.1.43, histone-lysine N-methyltransferase SUV420H1, KMT5B, KMT5B Lysine N-methyltransferase 5B, MGC118906, MGC118909, MGC21161, MGC703, Su(var)4-20 homolog 1, Suppressor of variegation 4-20 homolog 1, suppressor of variegation 4-20 homolog 1 (Drosophila), suv4-20h1 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human SUV420H1 (NP_060105.3). MNTSAFPSRSSRHFSKSDSFSHNNPVRFRPIKGRQEELKEVIERFKKDEHLEKAFKCLTSGEWARHYFLNKNKMQEKLFKEHVFIYLRMFATDSGFEILPC | |
| 0.02 mL | |
| Cancer, Epigenetics, Transcription Factors and Regulators | |
| 51111 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido