Learn More
SYCP3 Monoclonal Antibody (OTI3B8), TrueMAB™, OriGene
Description
SYCP3 Monoclonal antibody specifically detects SYCP3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | SYCP3 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI3B8 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | Bcl2 |
| Gene Accession No. | P10415 |
| Gene Alias | Cor1; LOC615896 protein; RNASCP3; RPRGL4; Scp3; SCP-3; SPGF4; Sycp3; Synaptonemal complex protein 3; synaptonemal complex protein 3-like |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?