Learn More
Synapsin 3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 391.65 - € 540.75
Especificaciones
Antigen Synapsin 3
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18489561
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP1-87519-25ul
25 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 415.00
€ 391.65 / 25µL
Save € 23.35
5% Off
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18240777
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP1-87519
0.1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 572.00
€ 540.75 / 0.10mL
Save € 31.25
5% Off
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
Synapsin 3 Polyclonal specifically detects Synapsin 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
Synapsin 3
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
synapsin IIIcN28H9.2 (synapsin III), synapsin-3
SYN3
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Polyclonal
Rabbit
Stem Cell Markers
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
8224
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SDSSFMANLPNGYMTDLQRPDSSTSSPASPAMERRHPQPLAASFSSPGSSLFSSLSSAMKQAPQATSGLMEPPGPSTPIVQRPRILLVIDDAHTDWSKYFHGKKVNGEIEIRVEQAEFSELNLAAYVTGGCMVDMQVVRN
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado