missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Synaptojanin 2 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-22314AF750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Synaptojanin 2 Polyclonal antibody specifically detects Synaptojanin 2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| Synaptojanin 2 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| EC 3.1.3.36, inositol phosphate 5'-phosphatase 2, INPP5H, KIAA0348MGC44422, Synaptic inositol-14,5-trisphosphate 5-phosphatase 2, synaptojanin 2, synaptojanin-2 | |
| The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 1275 to 1325 of human Synaptojanin 2 using the numbering given in entry NP_003889.1 (GeneID 8871). | |
| 0.1 mL | |
| Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission | |
| 8871 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu