Learn More
SYNM Monoclonal Antibody (OTI7A9), TrueMAB™, OriGene
Descrizione
Type-VI intermediate filament (IF) which plays an important cytoskeletal role within the muscle cell cytoskeleton. It forms heteropolymeric IFs with desmin and/or vimentin, and via its interaction with cytoskeletal proteins alpha-dystrobrevin, dystrophin, talin-1, utrophin and vinculin, is able to link these heteropolymeric IFs to adherens-type junctions, such as to the costameres, neuromuscular junctions, and myotendinous junctions within striated muscle cells.
Specifica
Specifica
| Antigen | SYNM |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI7A9 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | SYNM |
| Gene Accession No. | O15061 |
| Gene Alias | DMN, SYN |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?