Learn More
Invitrogen™ SYNM Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA559053
Codice prodotto. 15746921
  • € 580.00 / 100µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Immunogen sequence: FLGSGYSSSA TTQQENSYGK AVSSQTNVRT FSPTYGLLRN TEAQVKTFPD RPKAGDTREV PVYIGEDSTI ARESYRDRRD KVAAGASEST RSNE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 48%, Rat - 53%.
Type-VI intermediate filament (IF) which plays an important cytoskeletal role within the muscle cell cytoskeleton. It forms heteropolymeric IFs with desmin and/or vimentin, and via its interaction with cytoskeletal proteins alpha-dystrobrevin, dystrophin, talin-1, utrophin and vinculin, is able to link these heteropolymeric IFs to adherens-type junctions, such as to the costameres, neuromuscular junctions, and myotendinous junctions within striated muscle cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
SYNM
Polyclonal
Unconjugated
SYNM
4930412K21Rik; AI852401; Desmuslin; DMN; E130104F11; KIAA0353; SYN; synemin; synemin alpha; synemin beta; synemin, intermediate filament protein; synm
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23336
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.40 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O15061
SYNM
Recombinant protein corresponding to Human SYNM. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102883).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato