missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SYNPO2 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-82037C
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
SYNPO2 Polyclonal antibody specifically detects SYNPO2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| SYNPO2 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 650 | |
| synaptopodin-2, synaptopodin 2 | |
| SYNPO2 antibody was raised against a 20 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human SYNPO2. The immunogen is located within amino acids 320 - 370 of SYNPO2. Amino Acid Squence: SEGTEQGEDPRSEKDHSRPH | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction | |
| 171024 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto