Learn More
Syntaxin 16 Antibody (S09-9A8), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 421.00 - € 645.00
Specifications
Antigen Syntaxin 16
Clone S09-9A8
Concentration 0.3 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18655243
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-19783-100ul
100 μg
€ 645.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18637603
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-19783-50ul
50 μg
€ 421.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Syntaxin 16 Monoclonal antibody specifically detects Syntaxin 16 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
Syntaxin 16
0.3 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
8675
IgG
Affinity purified
S09-9A8
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
MGC90328, Syn16, SYN16hsyn16, syntaxin 16, syntaxin-16
A synthetic peptide of human Syntaxin 16 (Uniprot # O14662)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado