Learn More
Invitrogen™ Syntenin 2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 180.00 - € 476.00
Especificaciones
Antigen Syntenin 2
Concentration 0.64 mg/mL
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
17750854
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
PA5119451
200 μL
€ 476.00
200µL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
17722964
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
PA5121564
20 μL
€ 180.00
20µL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
Syntenin 2 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)
SDCBP2 contains 2 PDZ (DHR) domains. The function of SDCBP2 remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
Syntenin 2
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Polyclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse
SDCBP2
SDCBP2; Similar to TACIP18; SITAC; SITAC18; ST-2; syndecan binding protein (syntenin) 2; syndecan binding protein 2; syndecan-binding protein 2; Syntenin-2
SDCBP2
Primary
Antigen affinity chromatography, Protein A
0.64 mg/mL
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
Q99JZ0, Q9H190
228765, 27111
Recombinant protein Syntenin 2. The antigen corresponds to amino acid range 1-292 of the target protein.
Antibody
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado