Learn More
R&D Systems™ SZL P1-41
Beschreibung
SZL P1-41 is a Skp2 inhibitor; thought to prevent assembly of Skp2-Skp1 complexes. Selectively suppresses Skp2 SCF E3 ligase activity but exhibits no effect on the activity of other SCF complexes. Also inhibits Skp2-mediated p27 and Akt ubiquitination in vivo and in vitro. Suppresses the survival of cancer cells and cancer stem cells by triggering cell senescence and inhibiting glycolysis. Exhibits antitumor effects in multiple animal models and cancer cell lines.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 3-(2-Benzothiazolyl)-6-ethyl-7-hydroxy-8-(1-piperidinylmethyl)-4H-1-benzopyran-4-one |
| CAS | 222716-34-9 |
| Quantity | 10 mg |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C24H24N2O3S |
| Formula Weight | 420.52 |
| Purity | 98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?