Få mere at vide
t-Boc-aminocaproic-N-hydroxysuccinimide, TRC
Artikelnummer. 30347097
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30347097 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347097 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB602350250MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material t-Boc-aminocaproic-N-hydroxysuccinimide
CAS 51513-80-5
Molecular Formula C15 H24 N2 O6
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H24N2O6/c1-15(2,3)22-14(21)16-10-6-4-5-7-13(20)23-17-11(18)8-9-12(17)19/h4-10H2,1-3H3,(H,16,21)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoate
Molecular Weight (g/mol) 328.36
Formula Weight 328.1634
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.