Learn More
t-Butyl4-[4-(4,4,5,5-teramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperazinecarboxylate, 90%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10361013
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Packungsgröße
10361013 1 g Amber Glass Bottle 1g
10740374 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
11376825 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10361013 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC30039DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 470478-90-1
Molecular Formula C21H33BN2O4
Molecular Weight (g/mol) 388.32
MDL Number MFCD06411544
InChI Key ZMAVVXGWEHZLDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-boc-piperazino phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-n-boc piperazin-1-yl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-tert-butoxycarbonylpiperazinyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-tert-butoxycarbonylpiperazinyl phenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 4-4-boc-piperazinyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-n-tert-butoxycarbonylpiperazine benzeneboronic acid pinacol ester, tert-butyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 2795514
IUPAC Name tert-butyl 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Assay Percent Range 90%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 388.31
Chemical Name or Material tert-butyl 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) phenyl]piperazine-1-carboxylate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.