Learn More
Tocris Bioscience™ T3 CLK
GREENER_CHOICE
Code produit. 18754434
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18754434
Marque: Tocris Bioscience™ 7570/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Potent and selective pan-CLK inhibitor; also inhibits DYRK1A/B
T3 CLK is a potent and selective pan CDC-like kinase (CLK) inhibitor (IC50 values are 0.67 nM, 15 nM, and 110 nM for CLK1, CLK2, and CLK3 protein kinases, respectively). T3 CLK also inhibits DYRK1A/B (IC50 values are 230 nM and 260 nM for DYRK1B and DYRK1A, respectively in cellular assays). Exhibits dose-dependent alternative splicing effects in HCT116 colorectal cancer cells. T3 CLK is cell permeable, stable and non-toxic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 4-[1,1-Dimethyl-2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]-N-[6-(4-pyridinyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzamide
CAS 2109805-56-1
Quantity 10 mg
Target Cdc2-like Kinase Inhibitors
Molecular Formula C28H30N6O2
Purity 0.98
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.