Learn More
TAB1 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-76595C
Código de producto. 18444727
  • € 617.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
TAB1 Polyclonal antibody specifically detects TAB1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
TAB1
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
DyLight 650
MAP3K7IP13'-Tab1, MGC57664, mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 interacting protein 1, Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7-interacting protein 1, TAK1-binding protein 1, TGF-beta activated kinase 1/MAP3K7 binding protein 1, TGF-beta-activated kinase 1 and MAP3K7-binding protein 1, TGF-beta-activated kinase 1-binding protein 1, transforming growth factor beta-activated kinase-binding protein 1
Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 13 amino acids in the center of human TAB1. The immunogen is located within amino acids 220 - 270 of TAB1. Amino Acid Squence: ESTRRIGDYKVKY
0.1 mL
Immunology, Innate Immunity
10454
Store at 4°C in the dark.
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado