Learn More
TACE/ADAM17 Antibody (136133), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB21291C
Product Code. 30029237
  • € 886.00 / 0.50mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
TACE/ADAM17 Monoclonal antibody specifically detects TACE/ADAM17 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, CyTOF, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
TACE/ADAM17
Monoclonal
PerCP
PBS
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, CyTOF, KnockDown
136133
Western Blot, Immunoprecipitation, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready, Knockout Validated
ADAM 17, ADAM metallopeptidase domain 17, ADAM metallopeptidase domain 18, ADAM18, CD156B, CD156b antigen, CSVP, disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 17, EC 3.4.24.86, MGC71942, Snake venom-like protease, TACEcSVP, TNF-alpha convertase, TNF-alpha converting enzyme, TNF-alpha-converting enzyme, tumor necrosis factor, alpha, converting enzyme
E. coli-derived recombinant human TACE/ADAM17, Asp695-Cys824, Accession # P78536
0.5 mL
Alzheimers Research, Apoptosis, Myeloid derived Suppressor Cell, Neurodegeneration, Stem Cell Signaling Pathway
6868
Store at 4C in the dark.
IgG1
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato