Learn More
TACE/ADAM17 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
Brand: Novus Biologicals NBP1-86546
This item is not returnable.
View return policy
Description
TACE/ADAM17 Polyclonal specifically detects TACE/ADAM17 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
| TACE/ADAM17 | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SEYTVKWQDFFTGHVVGEPDSRVLAHIRDDDVIIRINTDGAEYNIEPLWRFVNDTKDKRMLVYKSEDIKNVSRLQSPKVCGYLKVDNEELLPKGLVDREPPEELVHRVKRRADPDPMKNTCKLLVVADHRFYR | |
| 0.1 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur