Learn More
TACI/TNFRSF13B/CVID Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-76779AF750
Product Code. 18479524
  • € 618.00 / 0.10mL
Description
TACI/TNFRSF13B/CVID Polyclonal antibody specifically detects TACI/TNFRSF13B/CVID in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TACI/TNFRSF13B/CVID
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Alexa Fluor 750
CD267, CD267 antigen, CVID, CVID2, FLJ39942, MGC133214, TACIMGC39952, TNFRSF14B, Transmembrane activator and CAML interactor, tumor necrosis factor receptor 13B, tumor necrosis factor receptor superfamily member 13B, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 13B
Antibody was raised against a synthetic peptide mapping at the amino terminus of human TACI. The immunogen is located within the first 50 amino acids of TACI. Amino Acid Squence: SGLGRSRRGGRSRVD
0.1 mL
Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Signal Transduction
23495
Store at 4°C in the dark.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.