Learn More
TAF2 Monoclonal Antibody (OTI2A5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA504588S
Encompass_Preferred
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17551972
  • € 242.00 / 30µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
TAF2 Monoclonal antibody specifically detects TAF2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
TAF2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P48742
Mouse
Affinity chromatography
RUO
3975
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Western Blot
OTI2A5
Unconjugated
Lhx1
150 kDa cofactor of initiator function; 150kDa; 4732460C16Rik; AI425886; CIF150; cofactor of initiator function, 150kD subunit; fc30f02; fc56a05; MRT40; RNA polymerase II TBP-associated factor subunit B; TAF(II)150; TAF150; TAF2; taf2 protein; TAF2 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor; TAF2 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 150kDa; TAF2 RNA polymerase II, TATA box binding protein-associated factor, 150 kD; TAF2B; Taf2p; TAFII150; TAFII-150; TAFIIB; TATA box binding protein (TBP)-associated factor 150kDa; TATA box binding protein (TBP)-associated factor, RNA polymerase II, B, 150kD; TATA box binding protein associated factor 2; TATA-box binding protein associated factor 2; TBP-associated factor 150 kDa; TBP-associated factor 2; transcription initiation factor TFIID 150 kDa subunit; Transcription initiation factor TFIID subunit 2; transcription initiation factor TFIID subunit 2-like protein; TSM1; TSM-1; wu:fc30f02; wu:fc56a05; YCR042C; YCR42C; YCR724
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 100-362 of human LHX1 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.