Learn More
TAK-715, MedChemExpress
Product Code. 16480337
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
Product Code. 16480337
Brand: Medchem Express HY10456
MedChemExpress TAK-715 is an orally active and potent p38 MAPK inhibitor with IC50s of 7.1 nM, 200 nM for p38α and p38β, respectively. TAK-715 inhibits casein kinase I (CK1δ/ε) to regulate activation of Wnt/β-catenin signaling. TAK-715 shows good significant efficacy in a rat arthritis model.
TAK-715 is an orally active and potent p38 MAPK inhibitor with IC50s of 7.1 nM, 200 nM for p38α and p38β, respectively. TAK-715 inhibits casein kinase I (CK1δ/ε) to regulate activation of Wnt/β-catenin signaling. TAK-715 shows good significant efficacy in a rat arthritis model.
Spezifikation
Chemical Name or Material TAK-715
CAS 303162-79-0
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C24H21N3OS
Quantity 50 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (250.31 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)NC2=NC=CC(C3=C(N=C(S3)CC)C4=CC=CC(C)=C4)=C2
Molecular Weight (g/mol) 399.51
Formula Weight 399.51
Percent Purity 99.73%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt