Learn More
TANC1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP1-52630CL1
Product Code. 30153301
  • € 1020.00 / 0.10mL
Description
TANC1 Polyclonal antibody specifically detects TANC1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TANC1
Polyclonal
PBS
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
85461
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
IgG
Immunoprecipitation, Western Blot
CoraFluor 1
FLJ13360, FLJ41166, KIAA1728, protein TANC1, rolling pebbles homolog B, ROLSB, TANC, tetratricopeptide repeat, ankyrin repeat and coiled-coil containing 1, tetratricopeptide repeat, ankyrin repeat and coiled-coil domain-containing protein 1, TPR domain, ankyrin-repeat and coiled-coil-containing
The immunogen for this product maps to a region between residue 1 and 50 of human Tetratricopeptide Repeat, Ankyrin Repeat and Coiled-Coil Containing 1 using the numbering given in entry NP_203752.2 (GeneID 85461).
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Documents
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado