Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ MLNR-bla U2OS Cells
Codice prodotto. 10429874
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 vial
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10429874
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ K1862
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Tango™ MLNR-bla U2OS cells contain the human Motilin Receptor (MLNR) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Tango™ MLNR-bla U2OS cells contain the human Motilin Receptor (MLNR) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase reporter gene under the control of a UAS response element. The Tango™ MLNR-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of Motilin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accession Number NM_001507
Assay Entry Cell-based beta-arrestin recruitment
Cell State Dividing Cells
Content And Storage Tango™ MLNR-bla U2OS cells are shipped on dry ice, 8 x 106 cells/vial. Store in liquid nitrogen immediately upon receipt, or thaw for immediate use.
Cytoplasmic Tail Tail from AVPR2 GPCR
Detection Method Fluorescence
For Use With (Application) FRET
Human Protein Class G-Protein Coupled Receptor (GPCR)
Population Status Single Cell Clone Origin
Product Line Tango
Quantity 1 vial
Readout End Point
Target Entry MLNR
Type Dividing Cells
Cell Line U2OS
System Type Tango™
Druggable Target GPCR
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato