Learn More
TANK Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 369.00 - € 529.00
Specifications
Antigen TANK
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18684256
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-38357-25ul
25 μL
€ 369.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18174709
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-38357
0.1 mL
€ 529.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
TANK Polyclonal specifically detects TANK in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
TANK
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
Q92844
10010
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: IRTTLDRAACLPPGDHNALYVNSFPLLDPSDAPFPSLDSPGKAIRGPQQPIWKPFPNQDSDSVVLSGTDSELHIPRVCEFCQAVFPPSIT
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Polyclonal
Rabbit
Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
ITRAF, I-TRAFTRAF2, TRAF family member-associated NF-kappa-B activator, TRAF family member-associated NFKB activator, TRAF-interacting protein
TANK
IgG
Affinity Purified
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt