Learn More
Tanshinone IIA, MedChemExpress
Description
Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Tanshinone IIA |
| CAS | 568-72-9 |
| Color | Red |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H18O3 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | Dan Shen ketone |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (339.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C2C=CC3=C1CCCC3(C)C)C(C4=C2OC=C4C)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 294.34 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?