Description
Includes
Taq DNA Polymerase 5U/μL, 10X Standard Buffer with Mg, 10X Standard Buffer without Mg, 25mM MgCl2, 25mM dNTP Mix
Tekniske data
Tekniske data
| Content And Storage | Taq DNA Polymerase 5U/μL, 10X Standard Buffer with Mg, 10X Standard Buffer without Mg, 25mM MgCl2, 25mM dNTP Mix. Store at -20°C |
| Quantity | 10 x 250U |
| For Use With (Application) | Standard PCR |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?