Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Colorectal Cancer Metastasis, Fast 96-well
Product Code. 10014934 Shop All Applied Biosystems Products
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 x 96-well plate
Packungsgröße:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
10014934 1 x 96-well plate 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10014934 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4418766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 259.00
    € 186.48 / 1 sets
    Save € 72.52
    28% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
These 96-well plates are pre-configured with the most appropriate TaqMan™ Gene Expression Assays for a specific biological process, pathway, or disease state. Each plate contains predefined assays and endogenous controls dried-down in the wells, ready for accurate assessment of an entire gene signature in one simple experiment.
  • These 96-well plates are pre-configured with the most appropriate TaqMan™ Gene Expression Assays for a specific biological process, pathway, or disease state
  • Each plate contains predefined assays and endogenous controls dried-down in the wells, ready for accurate assessment of an entire gene signature in one simple experiment
  • The TaqMan™ Array Human Colorectal Cancer Metastasis 96-well Plate contains:
    • 92 assays to colorectal cancer metastasis associated genes
    • 4 assays to candidate endogenous control genes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Array Plate
Format 96-array Plate
Species Human
Content And Storage Each TaqMan™ Array Plate well contains a single TaqMan™ Assay for one 10 μL reaction. The plates can be stored at room temperature or at 4°C.
Form Dried Down
Includes TaqMan Assay for One 10 uL Reaction
Internal Probe Modification MGB (Minor Groove Binder) (3'), Non-Fluorescent Quencher (3'), FAM (5')
Label or Dye FAM
Product Line TaqMan
Quantity 1 x 96-well plate
Reaction Speed Fast
Research Category Neurobiology, Biomarker-Related Pathway(s), Development, Oncology
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.