Learn More
TAT Antibody (OTI3G6), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-45037-100ul
This item is not returnable.
View return policy
Description
TAT Monoclonal antibody specifically detects TAT in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifications
| TAT | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| OTI3G6 | |
| Western Blot 1:2000 | |
| EC 2.6.1.5, L-tyrosine:2-oxoglutarate aminotransferase, tyrosine aminotransferase, tyrosine aminotransferase, cytosolic | |
| Full length human recombiant protein of human TAT (NP_000344) produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 6898 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering