Learn More
Caspase-4 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-77208AF594
Codice prodotto. 18490903
  • € 582.00 / 0.10mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Caspase-4 Polyclonal antibody specifically detects Caspase-4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Caspase-4
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Alexa Fluor 594
apoptotic cysteine protease Mih1/TX, CASP-4, caspase 4, apoptosis-related cysteine peptidase, caspase 4, apoptosis-related cysteine protease, caspase-4, EC 3.4.22, EC 3.4.22.57, ICE(rel)II, ICE(rel)-II, ICEREL-II, ICH2, ICH-2, Mih1/TX, Protease ICH-2, Protease TX, TX
Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the center of human Caspase-4. The immunogen is located within amino acids 100 - 150 of Caspase-4. Amino Acid Squence: ERAEIIYPIKERNNR
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, Caspases
837
Store at 4°C in the dark.
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato