Learn More
Tau Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-49607
 View more versions of this product
Product Code. 18647916
  • € 500.00 / 0.10mL
Description
Tau Polyclonal antibody specifically detects Tau in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Tau
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
DDPAC, FLJ31424, FTDP-17, G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, MGC138549, microtubule-associated protein tau, MSTDMAPTL, MTBT1Neurofibrillary tangle protein, MTBT2, PHF-tau, PPND, tau, TAUPaired helical filament-tau
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: HAPELLKHQLLGDLHQEGPPLKGAGGKERPGSKEEVDEDRDVDESSPQDSPPSKASPAQDGRPPQTAAREATSIPGFPAEGAIPLPVDFLSKVS
0.1 mL
Alzheimers Research, Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Cytokine Research, MAP Kinase Signaling, Neurodegeneration, Neuroscience, Stem Cell Markers
4137
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.