Learn More
Tauro-beta-muricholic Acid Sodium Salt, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Tauro-beta-muricholic Acid |
| CAS | 25696-60-0 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C26H45NO7S |
| Quantity | 2.5 mg |
| Synonym | 2-[[(3α,5β,6β,7β)-3,6,7-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]-ethanesulfonic Acid, N-(3α,6β,7β-Trihydroxy-5β-cholan-24-oyl)-taurine, Tauro-β-muricholate |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H45NO7S/c1-15(4-7-21(29)27-12-13-35(32,33)34)17-5-6-18-22-19(9-11-25(17,18)2)26(3)10-8-16(28)14-20(26)23(30)24(22)31/h15-20,22-24,28,30-31H,4-14H2,1-3H3,(H,27,29)(H,32,33,34)/t15-,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-,25-,26-/m1/s1 |
| SMILES | CC(CCC(=O)NCCS(=O)(=O)O)C1CCC2C1(CCC3C2C(C(C4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C |
| IUPAC Name | 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,6S,7R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6,7-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethanesulfonic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 515.7 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?