Learn More
taxilin gamma Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-22330
Product Code. 18168971
  • € 570.00 / 100µL
Description
taxilin gamma Polyclonal specifically detects taxilin gamma in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
taxilin gamma
Polyclonal
Unconjugated
Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
ELRG, factor inhibiting activating transcription factor 4 (ATF4)-mediated transcription, FIAT, lipopolysaccharide-specific response protein 5, taxilin gamma
Rabbit
Affinity Purified
RUO
55787
Store at 4C. Do not freeze.
Western Blot, Immunoprecipitation
1.0 mg/mL
Western Blot 1:2000 - 1:10000, Immunoprecipitation 2 - 10 ug/mg
NP_060830.2
TXLNG
The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 475 to 525 of human Taxilin Gamma using the numbering given in entry NP_060830.2 (GeneID 55787).
100 μL
Primary
Human
IgG
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only