Learn More
Taxol, Tocris Bioscience™
Promotes assembly and inhibits disassembly of microtubules
Marca: Tocris Bioscience 1097/50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Antitumor agent; promotes and stabilizes tubulin polymerization, causing cell cycle arrest. Induces autocatalytic activation of caspase-10 in CCRF-HSB-2 cells, triggering apoptosis.Specifica
| 33069-62-4 | |
| MFCD00869953 | |
| paclitaxel, taxol, taxol a, abraxane, paxene, paxceed, plaxicel, yewtaxan, onxol, ebetaxel | |
| CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
| 853.92 | |
| 853.92 | |
| Taxol |
| C47H51NO14 | |
| 50mg | |
| RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N | |
| (1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetyloxy)-1,9-dihydroxy-15-{[(2R,3S)-2-hydroxy-3-phenyl-3-(phenylformamido)propanoyl]oxy}-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-yl benzoate | |
| 133640187 | |
| >99% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?