Få mere at vide
TAZ Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2A12A10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 66500-1-IG-150UL
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16838435
  • € 410.00 / 150µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
WW domain-containing transcription regulator protein 1 (WWTR1) is a transcriptional coactivator which acts as a downstream regulatory target in the Hippo signaling pathway that plays a pivotal role in organ size control and tumor supression by restricting proliferation and promoting apoptosis. The core of this pathway is composed of a kinase cascade wherein STK3/MST2 and STK4/MST1, in complex with its regulatory protein SAV1, phosphorylates and activates LATS1/2 in complex with its regulatory protein MOB1. In turn, MOB1 phosphorylates and inactivates YAP1 oncoprotein and WWTR1/TAZ. WWTR1 enhances PAX8 and NKX2-1/TTF1-dependent gene activation. WWTR1 regulates the nuclear accumulation of SMADS and has a key role in coupling them to the transcriptional machinery such as the mediator complex. WWTR1 also regulates embryonic stem-cell self-renewal and promotes cell proliferation and epithelial-mesenchymal transition.
Tekniske data
Tekniske data
TAZ
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9EPK5, Q9GZV5
Wwtr1
TAZ Fusion Protein Ag13330
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2A12A10
Unconjugated
WWTR1
TAZ, WWTR1
Mouse
Protein G
RUO
25937, 295062, 97064
-20°C
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.