Learn More
TBCA Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97322-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18654344
  • € 216.00 / 50µL
Description
TBCA Polyclonal antibody specifically detects TBCA in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TBCA
Polyclonal
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
CFA, chaperonin cofactor A, TCP1-chaperonin cofactor A, tubulin folding cofactor A, Tubulin-folding cofactor A, tubulin-specific chaperone a
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TBCA fragment.
50 μg
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
6902
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.0)
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado