Learn More
TBCCD1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 232.00 - € 470.00
Specifications
Antigen TBCCD1
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18617791
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-94513-0.02ml
0.02 mL
€ 232.00
0.02mL
View alternative products
Save Up to 
»
18647510
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-94513-0.1ml
0.1 mL
€ 470.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
TBCCD1 Polyclonal antibody specifically detects TBCCD1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
TBCCD1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
55171
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
FLJ10560, TBCC domain containing 1, TBCC domain-containing protein 1
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 456-557 of human TBCCD1 (NP_060608.1). RVFQLLPPCEFYVFIIPFEMEGDTTEIPGGLPSVYQKALGQREQKIQIWQKTVKEAHLTKDQRKQFQVLVENKFYEWLINTGHRQQLDSLVPPAAGSKQAAG
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato