missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TBX20 Polyclonal Antibody

TBX20 Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen PA5110464
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
TBX20 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)
Specifikationer
| TBX20 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| TBX20 | |
| 9430010M06Rik; AL022859; ASD4; cb826; H15-related T-box transcription factor hrT; hrt; T-box 20; T-box protein 20; T-box transcription factor; T-box transcription factor 20; T-box transcription factor TBX20; T-box transcription factor TBX20-like; Tbx12; TBX20; whz; ZF-TBX20 | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 315497, 57057 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.29 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3 | |
| Q9UMR3 | |
| TBX20 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-290 of human TBX20 (NP_001071121.1). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering