Learn More
TBXAS Monoclonal Antibody (OTI1C3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA501379
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17564071
  • € 540.87 / 100µL
Description
Thromboxane synthase encodes a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. However, this protein is considered a member of the cytochrome P450 superfamily on the basis of sequence similarity rather than functional similarity. This endoplasmic reticulum membrane protein catalyzes the conversion of prostglandin H2 to thromboxane A2, a potent vasoconstrictor and inducer of platelet aggregation. The enzyme plays a role in several pathophysiological processes including hemostasis, cardiovascular disease, and stroke. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Specifications
Specifications
TBXAS
Monoclonal
0.63 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P24557
TBXAS1
Full length human recombit protein of human TBXAS1 produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI1C3
Unconjugated
TBXAS1
BDPLT14, CYP5, CYP5A1, GHOSAL, THAS, TS, TXAS, TXS
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
6916
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Promotions
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt