Learn More
TC21/R-Ras2 Antibody (EM-50), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-62216CL1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TC21/R-Ras2 Monoclonal antibody specifically detects TC21/R-Ras2 in Human,Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot,Flow (Intracellular),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
| TC21/R-Ras2 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| ras-related protein R-Ras2, related RAS viral (r-ras) oncogene homolog 2, TC21Ras-like protein TC21, Teratocarcinoma oncogene | |
| Human TC21 | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 22800 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, ELISA, Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| EM-50 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Monkey | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur