Få mere at vide
TCP1 alpha Antibody (91a), Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-97505-0.025MG
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 18066627
  • € 193.00 / 25µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
TCP1 alpha Monoclonal specifically detects TCP1 alpha in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, C. elegans, Drosophila, Guinea Pig, Plant, Primate, Rabbit, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
TCP1 alpha
Monoclonal
Unconjugated
PBS and 50% Glycerol with 0.09% Sodium Azide
TCP1
Recombinant mouse TCP-1alpha (C-terminal fragment).
0.025 mg
Cancer, Hypoxia, Membrane Trafficking and Chaperones, Stem Cell Markers
6950
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2a
Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
91a
Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
CCT1T-complex protein 1 subunit alpha, CCTa, CCT-alpha, D6S230E, tailless complex polypeptide 1, t-complex 1, T-complex protein 1, alpha subunit, TCP-1-alpha
Rat
Protein G purified
RUO
Primary
Yeast, Mouse, Guinea Pig, Rabbit, Primate, Human, Canine, Pig, C. elegans, Rat, Bovine, Drosophila, Plant
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only