Learn More
Invitrogen™ TCR beta Monoclonal Antibody (H57-597), Brilliant Ultra Violet™ 496, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
€ 197.00 - € 399.00
Specifications
Antigen TCR beta
Clone H57-597
Concentration 0.2 mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18416598
GREENER_CHOICE
View Documents
Invitrogen™
364-5961-82
100 μg
€ 399.00
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
18436448
View Documents
Invitrogen™
364-5961-80
25 μg
€ 197.00
25µg
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
TCR beta Monoclonal antibody specifically detects TCR beta in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
Specifikationer
TCR beta
0.2 mg/mL
Monoclonal
Armenian Hamster
Mouse
bTCR; FLJ22602; MGC117436; MGC22624; MGC23964; MGC71411; T cell receptor beta chain; t-cell antigen receptor; T-cell receptor; TCR beta; Tcra; Tcrb; TCRbeta; TCRD; Tib; TRA
IgG
Affinity chromatography
Tcrb
H57-597
Flow Cytometry
Brilliant Ultraviolet 496
RUO
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
21577
Primary
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.