Learn More
TCTN1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-94088-0.02ml
 View more versions of this product
Product Code. 18603402
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
TCTN1 Polyclonal antibody specifically detects TCTN1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TCTN1
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
TECT1FLJ21127, tectonic 1, tectonic family member 1, tectonic-1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 130-310 of human TCTN1 (NP_001076006.1). NFTANPPQRVFELVDQINPSIFCIHITNYKPALSFINPEVPDENNFDTLMKTSDGFTLNAESYVSFTTKLDIPTAAKYEYGVPLQTSDSFLRFPSSLTSSLCTDNNPAAFLVNQAVKCTRKINLEQCEEIEALSMAFYSSPEILRVPDSRKKVPITVQSIVIQSLNKTLTRREDTDVLQPT
0.02 mL
Cell Biology, Neuroscience, Stem Cells
79600
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado