Learn More
TCTN2 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Brand: Proteintech 82121-1-RR-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The TCTN2 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human TCTN2. This antibody recognizes human, rat antigen. The TCTN2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Especificaciones
| TCTN2 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| C12orf38; FLJ12975; TECT2 | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| 90 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, ELISA | |
| 1E17 | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Protein A purification | |
| RUO | |
| 79867 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Recombinant Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido