Learn More
TDG Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 202.00 - € 573.00
Specifications
Antigen TDG
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
30229044
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-35259-100ul
100 μL
€ 573.00
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30229833
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-35259-20ul
20 μL
€ 202.00
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
TDG Polyclonal antibody specifically detects TDG in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
TDG
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Base Excision Repair, DNA Repair, Epigenetics, Stem Cell Markers
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
6996
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
Mouse, Rat
EC 3.2.2.29, thymine-DNA glycosylaseG/T mismatch-specific thymine DNA glycosylase
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-160 of human TDG (NP_003202.3).,, Sequence:, MEAENAGSYSLQQAQAFYTFPFQQLMAEAPNMAVVNEQQMPEEVPAPAPAQEPVQEAPKGRKRKPRTTEPKQPVEPKKPVESKKSGKSAKSKEKQEKITDTFKVKRKVDRFNGVSEAELLTKTLPDILTFNLDIVIIGINPGLMAAYKGHHYPGPGNHFW
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.