Learn More
TDRD3 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-46821DL594
Product Code. 18445516
  • € 633.00 / 0.10mL
Description
TDRD3 Polyclonal antibody specifically detects TDRD3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TDRD3
Polyclonal
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
FLJ21007, tudor domain containing 3, tudor domain-containing protein 3
The immunogen for this product maps to a region between residue 601 and 651 of human tudor domain containing 3 using the numbering given in entry NP_110421.1 (GeneID 81550).
0.1 mL
Neurodegeneration, Neuroscience
81550
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
DyLight 594
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato